Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium de bleu de bromothymol
39.20€ - 109.55€
Identifiants chimiques
CAS | 34722-90-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C27H27Br2NaO5S |
Poids moléculaire (g/mol) | 646.37 |
Numéro MDL | MFCD00077263,MFCD00077263,MFCD00077263 |
Clé InChI | NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M |
Synonyme | Bromothymol Blue, water soluble |
CID PubChem | 102183223 |
Nom IUPAC | sodium 2-{[(1Z)-3-bromo-2-methyl-4-oxo-5-(propan-2-yl)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene][3-bromo-4-hydroxy-2-methyl-5-(propan-2-yl)phenyl]methyl}benzene-1-sulfonate |
SMILES | [Na+].CC(C)C1=CC(\C(C2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)=C2/C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)=C(C)C(Br)=C1O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11479026
|
Thermo Scientific Chemicals
A17913.09 |
10 g |
39.20€
10g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11489026
|
Thermo Scientific Chemicals
A17913.18 |
50 g |
109.55€
50g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
It is employed as a pH indicator which is yellow at pH ? 6.0 and blue at pH ? 7.6. It finds its major application in lithium battery, textiles and antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl est utilisé comme indicateur de pH passant au jaune pour un pH ≤ 6,0 et au bleu pour un pH ≥ 7,6. Il trouve sa principale application dans les batteries au lithium, les textiles et les antagonistes.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’éthanol.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
34722-90-2 | |
646.37 | |
NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M | |
102183223 | |
[Na+].CC(C)C1=CC(\C(C2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)=C2/C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)=C(C)C(Br)=C1O |
C27H27Br2NaO5S | |
MFCD00077263,MFCD00077263,MFCD00077263 | |
Bromothymol Blue, water soluble | |
sodium 2-{[(1Z)-3-bromo-2-methyl-4-oxo-5-(propan-2-yl)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene][3-bromo-4-hydroxy-2-methyl-5-(propan-2-yl)phenyl]methyl}benzene-1-sulfonate |
Spécification
Bromothymol Blue sodium salt | |
34722-90-2 | |
MFCD00077263,MFCD00077263,MFCD00077263 | |
Soluble in water and ethanol. | |
[Na+].CC(C)C1=CC(\C(C2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)=C2/C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)=C(C)C(Br)=C1O | |
646.37 | |
646.38 |
200°C to 202°C | |
C27H27Br2NaO5S | |
Bromothymol Blue, water soluble | |
NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M | |
sodium 2-{[(1Z)-3-bromo-2-methyl-4-oxo-5-(propan-2-yl)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene][3-bromo-4-hydroxy-2-methyl-5-(propan-2-yl)phenyl]methyl}benzene-1-sulfonate | |
102183223 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 252-169-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only