Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium de bleu de bromothymol
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Description
It is employed as a pH indicator which is yellow at pH ? 6.0 and blue at pH ? 7.6. It finds its major application in lithium battery, textiles and antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme indicateur de pH passant au jaune pour un pH ≤ 6,0 et au bleu pour un pH ≥ 7,6. Il trouve sa principale application dans les batteries au lithium, les textiles et les antagonistes.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’éthanol.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Il est utilisé comme indicateur de pH passant au jaune pour un pH ≤ 6,0 et au bleu pour un pH ≥ 7,6. Il trouve sa principale application dans les batteries au lithium, les textiles et les antagonistes.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’éthanol.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Bromothymol Blue sodium salt |
Point de fusion | 200°C to 202°C |
Informations sur la solubilité | Soluble in water and ethanol. |
Poids de la formule | 646.38 |
Quantité | 10 g |