Learn More
Sel de sodium bleu de bromothymol, solution aqueuse 0,04 % p/v
27.44€ - 47.84€
Identifiants chimiques
CAS | 34722-90-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C27H27Br2NaO5S |
Poids moléculaire (g/mol) | 646.37 |
Numéro MDL | MFCD00077263,MFCD00077263,MFCD00077263 |
Clé InChI | NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M |
CID PubChem | 102183223 |
SMILES | [Na+].CC(C)C1=CC(\C(C2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)=C2/C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)=C(C)C(Br)=C1O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11398967
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038701.AE |
100 mL |
27.44€
100mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11400161
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038701.AP |
500 mL |
47.84€
500mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11388967
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038701.M0 |
6 x 100 mL | N/A | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
34722-90-2 | |
646.37 | |
NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M | |
[Na+].CC(C)C1=CC(\C(C2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)=C2/C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)=C(C)C(Br)=C1O |
C27H27Br2NaO5S | |
MFCD00077263,MFCD00077263,MFCD00077263 | |
102183223 |
Spécification
Bromothymol Blue sodium salt | |
C27H27Br2NaO5S | |
NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M | |
sodium ; 2-bromo-4-[(Z)-(3-bromo-2-méthyl-4-oxo-5-propan-2-ylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)-(2-sulfophényl)méthyl]-3-méthyl-6-propan-2-ylphénolate | |
102183223 | |
Odorless | |
Liquide |
34722-90-2 | |
MFCD00077263,MFCD00077263,MFCD00077263 | |
[Na+].CC(C)C1=CC(\C(C2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)=C2/C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)=C(C)C(Br)=C1O | |
646.37 | |
646.38 | |
Bleu |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only