Learn More
Sel de sodium bleu de bromothymol, solution aqueuse 0,04 % p/v
Code produit. 11388967
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
6 x 100 mL
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34722-90-2
Formule moléculaire C27H27Br2NaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 646.37
Numéro MDL MFCD00077263,MFCD00077263,MFCD00077263
Clé InChI NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M
CID PubChem 102183223
SMILES [Na+].CC(C)C1=CC(\C(C2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)=C2/C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)=C(C)C(Br)=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromothymol Blue sodium salt
Nom IUPAC sodium ; 2-bromo-4-[(Z)-(3-bromo-2-méthyl-4-oxo-5-propan-2-ylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)-(2-sulfophényl)méthyl]-3-méthyl-6-propan-2-ylphénolate
Poids de la formule 646.38
Odeur Odorless
Couleur Bleu
Quantité 6 x 100 mL
Forme physique Liquide