Learn More
β-bromostyrène, 97 %, mélange d’isomères cis/trans, Thermo Scientific Chemicals
26.60€ - 265.00€
Identifiants chimiques
CAS | 103-64-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H7Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 183.05 |
Numéro MDL | MFCD00000185 |
Clé InChI | YMOONIIMQBGTDU-VOTSOKGWSA-N |
Synonyme | 2-bromovinyl benzene, beta-bromostyrene, styryl bromide, 2-bromoethenyl benzene, bromostyrolene, 1-bromo-2-phenylethene, bromostyrol, bromstyrole, hyacinth base, 1-bromo-2-phenylethylene |
CID PubChem | 5314126 |
Nom IUPAC | [(E)-2-bromoéthényl]benzène |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C=CBr |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10675032
|
Thermo Scientific Acros
169290050 |
5 mL | Flacon en verre | ||||||
10265550
|
Thermo Scientific Acros
169290250 |
25 mL | Flacon en verre | ||||||
10301234
|
Thermo Scientific Acros
169291000 |
100 mL | Flacon en verre |
265.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
103-64-0 | |
183.05 | |
YMOONIIMQBGTDU-VOTSOKGWSA-N | |
5314126 | |
C1=CC=C(C=C1)C=CBr |
C8H7Br | |
MFCD00000185 | |
2-bromovinyl benzene, beta-bromostyrene, styryl bromide, 2-bromoethenyl benzene, bromostyrolene, 1-bromo-2-phenylethene, bromostyrol, bromstyrole, hyacinth base, 1-bromo-2-phenylethylene | |
[(E)-2-bromoéthényl]benzène |
Spécification
β-Bromostyrene | |
103-64-0 | |
100.0 | |
Jaune à marron | |
110.0°C to 112.0°C (20.0 mmHg) | |
Authentique | |
C8H7Br | |
1.6060 to 1.6090 | |
05, 477 | |
2-bromovinyl benzene, beta-bromostyrene, styryl bromide, 2-bromoethenyl benzene, bromostyrolene, 1-bromo-2-phenylethene, bromostyrol, bromstyrole, hyacinth base, 1-bromo-2-phenylethylene | |
YMOONIIMQBGTDU-VOTSOKGWSA-N | |
[(E)-2-bromoéthényl]benzène | |
5314126 | |
97% |
Mixture of cis and trans | |
96.0 | |
7.0°C | |
1.4200g/mL | |
79°C | |
96% min. (sum of isomers) (GC) | |
C6H5CH=CHBr | |
MFCD00000185 | |
1.42 | |
Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol | |
C1=CC=C(C=C1)C=CBr | |
183.05 | |
183.05 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION :Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 203-131-3
- ß-Bromostyrene, mixture of cis/trans isomers
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
RUO – Research Use Only