Learn More
β-bromostyrène, 97 %, mélange d’isomères cis/trans, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10301234
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-64-0
Formule moléculaire C8H7Br
Poids moléculaire (g/mol) 183.05
Numéro MDL MFCD00000185
Clé InChI YMOONIIMQBGTDU-VOTSOKGWSA-N
Synonyme 2-bromovinyl benzene, beta-bromostyrene, styryl bromide, 2-bromoethenyl benzene, bromostyrolene, 1-bromo-2-phenylethene, bromostyrol, bromstyrole, hyacinth base, 1-bromo-2-phenylethylene
CID PubChem 5314126
Nom IUPAC [(E)-2-bromoéthényl]benzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau β-Bromostyrene
Note relative au nom Mixture of cis and trans
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 7.0°C
Couleur Jaune à marron
Densité 1.4200g/mL
Point d’ébullition 110.0°C to 112.0°C (20.0 mmHg)
Point d’éclair 79°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (sum of isomers) (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH=CHBr
Indice de réfraction 1.6060 to 1.6090
Quantité 100 mL
Beilstein 05, 477
Gravité spécifique 1.42
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 183.05
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • ß-Bromostyrene, mixture of cis/trans isomers
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.