Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu de bromophénol, sel de sodium
Indicateur
30.70€ - 176.00€
Identifiants chimiques
CAS | 34725-61-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C19H9Br4NaO5S |
Poids moléculaire (g/mol) | 691.94 |
Numéro MDL | MFCD00013793 |
Clé InChI | KGANHHDZDYZJEM-UHFFFAOYNA-M |
Synonyme | 3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein |
CID PubChem | 3791690 |
Nom IUPAC | Sodium ; 2-[(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)-(3,5-dibromo-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)méthyl]benzènesulfonate |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10045593
|
Thermo Scientific Chemicals
403160050 |
5 g |
30.70€
5g |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10015940
|
Thermo Scientific Chemicals
403160100 |
10 g |
48.70€
10g |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10732475
|
Thermo Scientific Chemicals
403160500 |
50 g |
145.00€
50g |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10701555
|
Thermo Scientific Chemicals
151351000 |
100 g |
176.00€
100g |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
IndicateurIdentifiants chimiques
34725-61-6 | |
691.94 | |
KGANHHDZDYZJEM-UHFFFAOYNA-M | |
3791690 |
C19H9Br4NaO5S | |
MFCD00013793 | |
3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein | |
Sodium ; 2-[(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)-(3,5-dibromo-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)méthyl]benzènesulfonate |
Spécification
Bromophenol Blue, sodium salt | |
Pure | |
C19H9Br4NaO5S | |
19, I, 649 | |
KGANHHDZDYZJEM-UHFFFAOYNA-M | |
Sodium ; 2-[(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)-(3,5-dibromo-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)méthyl]benzènesulfonate | |
3791690 | |
Réactif ACS |
>300.0°C | |
34725-61-6 | |
MFCD00013793 | |
3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein | |
C1=CC=C(C(=C1)C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)Br)Br)C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)S(=O)(=O)[O-].[Na+] | |
691.94 | |
691.94 | |
Flacon en verre |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Avertissement
RUO – Research Use Only