Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu de bromophénol, sel de sodium
Code produit. 10045593
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
100 g
Indicateur
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34725-61-6
Formule moléculaire C19H9Br4NaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 691.94
Numéro MDL MFCD00013793
Clé InChI KGANHHDZDYZJEM-UHFFFAOYNA-M
Synonyme 3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein
CID PubChem 3791690
Nom IUPAC Sodium ; 2-[(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)-(3,5-dibromo-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)méthyl]benzènesulfonate
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromophenol Blue, sodium salt
Point de fusion >300.0°C
Note relative au nom Pure
Beilstein 19, I, 649
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)Br)Br)C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Poids de la formule 691.94
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g