Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium de bleu de bromophénol
32.66€ - 98.89€
Identifiants chimiques
CAS 34725-61-6
Formule moléculaire C19H9Br4NaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 691.96
Numéro MDL MFCD00013793
Synonyme Bromphenol Blue, water soluble
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11468716
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
A16899.09
10 g
32.66€
10g
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11478716
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
A16899.18
50 g
98.89€
50g
En stock
Description
Bromophenol blue sodium salt is a tracking dye for protein or nucleic acid electrophoresis in polyacrylamide or agarose gels. Keep away from strong oxidizing agents. It is used in analytical chemistry as Ph indicators. It is also used as a tracking dye for alkaline and neutral buffer systems. It is used as an acid-base indicator and a gel electrophoresis color marker.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel de sodium bleu de bromophénol est un colorant de suivi pour l’électrophorèse des protéines ou des acides nucléiques dans des gels de polyacrylamide ou d’agarose. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Il est utilisé en chimie analytique comme indicateurs de pH. Il est également utilisé comme suivi de colorant pour les systèmes de tampons alcalins et neutres. Il est utilisé comme indicateur acide-base et marqueur de couleur d’électrophorèse sur gel.
Solubilité
Soluble dans l’eau et légèrement soluble dans l’alcool.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
Spécification
Identifiants chimiques
34725-61-6
691.96
Bromphenol Blue, water soluble
C19H9Br4NaO5S
MFCD00013793
Spécification
Bromophenol Blue sodium salt
34725-61-6
MFCD00013793
Bromphenol Blue, water soluble
691.96
>300°C
C19H9Br4NaO5S
141444
Soluble in water and slightly soluble in alcohol.
691.96
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 252-170-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante