Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium de bleu de bromophénol
Code produit. 11468716
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Bromophenol blue sodium salt is a tracking dye for protein or nucleic acid electrophoresis in polyacrylamide or agarose gels. Keep away from strong oxidizing agents. It is used in analytical chemistry as Ph indicators. It is also used as a tracking dye for alkaline and neutral buffer systems. It is used as an acid-base indicator and a gel electrophoresis color marker.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel de sodium bleu de bromophénol est un colorant de suivi pour l’électrophorèse des protéines ou des acides nucléiques dans des gels de polyacrylamide ou d’agarose. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Il est utilisé en chimie analytique comme indicateurs de pH. Il est également utilisé comme suivi de colorant pour les systèmes de tampons alcalins et neutres. Il est utilisé comme indicateur acide-base et marqueur de couleur d’électrophorèse sur gel.
Solubilité
Soluble dans l’eau et légèrement soluble dans l’alcool.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34725-61-6
Formule moléculaire C19H9Br4NaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 691.96
Numéro MDL MFCD00013793
Synonyme Bromphenol Blue, water soluble
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromophenol Blue sodium salt
Point de fusion >300°C
Merck Index 141444
Informations sur la solubilité Soluble in water and slightly soluble in alcohol.
Poids de la formule 691.96
Quantité 10 g