Learn More
Bleu de bromophénol, indicateur, Reag. Ph. Eur., Honeywell Fluka™
Indicateur, Réac. Ph. Eur.
54.10€ - 172.03€
Identifiants chimiques
CAS 115-39-9
Formule moléculaire C19H10Br4O5S
Poids moléculaire (g/mol) 669.96
Numéro MDL MFCD00005875
Clé InChI UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 8272
ChEBI CHEBI:59424
Nom IUPAC 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phénol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15613840
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
32712-5G
5 g
54.10€
5g
15603840
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
32712-25G
25 g N/A N/A N/A
Description
Description
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Identifiants chimiques
115-39-9
669.96
UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:59424
C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
C19H10Br4O5S
MFCD00005875
8272
2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phénol
Spécification
Bromophenol Blue
Reag. Ph. Eur.
C19H10Br4O5S
NONH for all modes of transport
UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phénol
8272
669.96g/mol
Rouge
Poudre
204°C
115-39-9
MFCD00005875
61698
C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
669.96
CHEBI:59424
Bouteille en verre
2.8 to 4.4
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 204-086-2
missing translation for 'rtecsNumber' : SJ7453000
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bleu de bromophénol, indicateur, Reag. Ph. Eur., Honeywell Fluka™