Learn More
Bleu de bromophénol, indicateur, Reag. Ph. Eur., Honeywell Fluka™
Code produit. 15603840
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Indicateur, Réac. Ph. Eur.
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 115-39-9
Formule moléculaire C19H10Br4O5S
Poids moléculaire (g/mol) 669.96
Numéro MDL MFCD00005875
Clé InChI UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3′,3′′,5′,5′′-Tetrabromophenolsulfonephthalein, Bromophenol Blue (BPB), Bromphenol Blue Sultone Form
CID PubChem 8272
ChEBI CHEBI:59424
Nom IUPAC 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phénol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromophenol Blue
Note relative au nom Reag. Ph. Eur., indicator
% max. CAS 100.0000%
Formule linéaire C19H10Br4O5S
Beilstein 61698
Poids de la formule 669.96
Qualité Ph.Eur.
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 25 g