Learn More
Bromonitrométhane, 90 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
26.02€ - 137.69€
Identifiants chimiques
CAS | 563-70-2 |
---|---|
Formule moléculaire | CH2BrNO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 139.94 |
Numéro MDL | MFCD00007401 |
Clé InChI | DNPRVXJGNANVCZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methane, bromonitro, bromo nitro methane, nitrobromomethane, unii-eg63p9eur0, eg63p9eur0, ccris 9456, bromo-nitromethane, 1-bromonitromethane, methane,bromonitro, monobromonitromethane |
CID PubChem | 68423 |
Nom IUPAC | Bromo(nitro)méthane |
SMILES | C([N+](=O)[O-])Br |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10341094
|
Thermo Scientific Acros
307050010 |
1 g | Flacon en verre | N/A | |||||
10165700
|
Thermo Scientific Acros
307050100 |
10 g | Flacon en verre |
137.69€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
563-70-2 | |
139.94 | |
DNPRVXJGNANVCZ-UHFFFAOYSA-N | |
68423 | |
C([N+](=O)[O-])Br |
CH2BrNO2 | |
MFCD00007401 | |
methane, bromonitro, bromo nitro methane, nitrobromomethane, unii-eg63p9eur0, eg63p9eur0, ccris 9456, bromo-nitromethane, 1-bromonitromethane, methane,bromonitro, monobromonitromethane | |
Bromo(nitro)méthane |
Spécification
Bromonitromethane | |
563-70-2 | |
2.0700g/mL | |
113°C | |
88% min. (GC) | |
BrCH2NO2 | |
MFCD00007401 | |
methane, bromonitro, bromo nitro methane, nitrobromomethane, unii-eg63p9eur0, eg63p9eur0, ccris 9456, bromo-nitromethane, 1-bromonitromethane, methane,bromonitro, monobromonitromethane | |
C([N+](=O)[O-])Br | |
139.94 | |
139.94 | |
Technique |
tech., 90% | |
Jaune | |
146°C to 148°C (750.0 mmHg) | |
Authentic | |
CH2BrNO2 | |
1.4850 to 1.495 | |
2.07 | |
DNPRVXJGNANVCZ-UHFFFAOYSA-N | |
Bromo(nitro)méthane | |
68423 | |
90% | |
Liquide |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
May intensify fire; oxidizer.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Take any precaution to avoid mixing with combustibles.
In case of major fire and large quantities: Evacuate area.
Fight fire remotely due to the ris
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 209-258-0
missing translation for 'rtecsNumber' : PA5360000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only