Learn More
Bromonitrométhane, 90 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10341094
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 563-70-2
Formule moléculaire CH2BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 139.94
Numéro MDL MFCD00007401
Clé InChI DNPRVXJGNANVCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methane, bromonitro, bromo nitro methane, nitrobromomethane, unii-eg63p9eur0, eg63p9eur0, ccris 9456, bromo-nitromethane, 1-bromonitromethane, methane,bromonitro, monobromonitromethane
CID PubChem 68423
Nom IUPAC Bromo(nitro)méthane
SMILES C([N+](=O)[O-])Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromonitromethane
Note relative au nom tech., 90%
Couleur Jaune
Densité 2.0700g/mL
Point d’ébullition 146°C to 148°C (750.0 mmHg)
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrCH2NO2
Indice de réfraction 1.4850 to 1.495
Quantité 1 g
Gravité spécifique 2.07
Poids de la formule 139.94
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Forme physique Liquide