Learn More
(Bromométhyl)cyclohexane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
30.30€ - 91.60€
Identifiants chimiques
CAS | 2550-36-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H13Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 177.09 |
Numéro MDL | MFCD00001509 |
Clé InChI | UUWSLBWDFJMSFP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | bromomethyl cyclohexane, cyclohexylmethyl bromide, cyclohexane, bromomethyl, bromocyclohexylmethane, cyclohexylmethylbromide, cyclohexylmethybromide, bromomethyl-cyclohexane, pubchem3103, 1-bromomethylcyclohexane |
CID PubChem | 137636 |
Nom IUPAC | bromométhylcyclohexane |
SMILES | BrCC1CCCCC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11317726
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L11343.06 |
5 g |
30.30€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11327726
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L11343.14 |
25 g |
91.60€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
(Bromomethyl)cyclohexane is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe (bromométhyl)cyclohexane est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
2550-36-9 | |
177.09 | |
UUWSLBWDFJMSFP-UHFFFAOYSA-N | |
137636 | |
BrCC1CCCCC1 |
C7H13Br | |
MFCD00001509 | |
bromomethyl cyclohexane, cyclohexylmethyl bromide, cyclohexane, bromomethyl, bromocyclohexylmethane, cyclohexylmethylbromide, cyclohexylmethybromide, bromomethyl-cyclohexane, pubchem3103, 1-bromomethylcyclohexane | |
bromométhylcyclohexane |
Spécification
(Bromomethyl)cyclohexane | |
1.269 | |
68°C (154°F) | |
1.4935 | |
635738 | |
Insoluble in water. | |
BrCC1CCCCC1 | |
177.09 | |
177.09 |
2550-36-9 | |
99°C to 100°C (40 mmHg) | |
C7H13Br | |
MFCD00001509 | |
bromomethyl cyclohexane, cyclohexylmethyl bromide, cyclohexane, bromomethyl, bromocyclohexylmethane, cyclohexylmethylbromide, cyclohexylmethybromide, bromomethyl-cyclohexane, pubchem3103, 1-bromomethylcyclohexane | |
UUWSLBWDFJMSFP-UHFFFAOYSA-N | |
bromométhylcyclohexane | |
137636 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335-H227
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide combustible.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :3 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only