Learn More
(Bromométhyl)cyclohexane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11327726
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
(Bromomethyl)cyclohexane is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (bromométhyl)cyclohexane est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2550-36-9
Formule moléculaire C7H13Br
Poids moléculaire (g/mol) 177.09
Numéro MDL MFCD00001509
Clé InChI UUWSLBWDFJMSFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bromomethyl cyclohexane, cyclohexylmethyl bromide, cyclohexane, bromomethyl, bromocyclohexylmethane, cyclohexylmethylbromide, cyclohexylmethybromide, bromomethyl-cyclohexane, pubchem3103, 1-bromomethylcyclohexane
CID PubChem 137636
Nom IUPAC (bromomethyl)cyclohexane
SMILES BrCC1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau (Bromomethyl)cyclohexane
Densité 1.269
Point d’ébullition 99°C to 100°C (40 mmHg)
Point d’éclair 68°C (154°F)
Indice de réfraction 1.4935
Quantité 25 g
Beilstein 635738
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 177.09
Pourcentage de pureté 98%