Learn More
(Bromométhyl)cyclobutane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
56.80€ - 721.00€
Identifiants chimiques
CAS | 17247-58-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H9Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 149.03 |
Numéro MDL | MFCD00040960 |
Clé InChI | FLHFTXCMKFVKRP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | bromomethyl cyclobutane, cyclobutylmethyl bromide, cyclobutane, bromomethyl, sfphabikimup@, bromocyclobutylmethane, cyclobutylmethylbromide, bromomethyl-cyclobutane, cydobutyl-methylbromide, bromomethyl cyclobutan |
CID PubChem | 2734658 |
Nom IUPAC | Bromométhylcyclobutane |
SMILES | C1CC(C1)CBr |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10223052
|
Thermo Scientific Acros
367640050 |
5 mL | Flacon en verre |
56.80€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10384642
|
Thermo Scientific Acros
367640250 |
25 mL | Flacon en verre |
194.00€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10544464
|
Thermo Scientific Acros
367641000 |
100 mL | Flacon en verre |
721.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
17247-58-4 | |
149.03 | |
FLHFTXCMKFVKRP-UHFFFAOYSA-N | |
2734658 | |
C1CC(C1)CBr |
C5H9Br | |
MFCD00040960 | |
bromomethyl cyclobutane, cyclobutylmethyl bromide, cyclobutane, bromomethyl, sfphabikimup@, bromocyclobutylmethane, cyclobutylmethylbromide, bromomethyl-cyclobutane, cydobutyl-methylbromide, bromomethyl cyclobutan | |
Bromométhylcyclobutane |
Spécification
(Bromomethyl)cyclobutane | |
17247-58-4 | |
100.0 | |
1.3390g/mL | |
27°C | |
98.5% min. (GC) | |
C4H7CH2Br | |
MFCD00040960 | |
1.339 | |
Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohols | |
C1CC(C1)CBr | |
149.03 | |
149.03 | |
Liquide |
99% | |
98.5 | |
Incolore | |
145.0°C to 148.0°C | |
Authentique | |
C5H9Br | |
1.4790 to 1.4830 | |
05, 22 | |
bromomethyl cyclobutane, cyclobutylmethyl bromide, cyclobutane, bromomethyl, sfphabikimup@, bromocyclobutylmethane, cyclobutylmethylbromide, bromomethyl-cyclobutane, cydobutyl-methylbromide, bromomethyl cyclobutan | |
FLHFTXCMKFVKRP-UHFFFAOYSA-N | |
Bromométhylcyclobutane | |
2734658 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Liquide et vapeur inflammables.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- (Bromomethyl)cyclobutane
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.