Learn More
(Bromométhyl)cyclobutane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10384642
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17247-58-4
Formule moléculaire C5H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 149.03
Numéro MDL MFCD00040960
Clé InChI FLHFTXCMKFVKRP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bromomethyl cyclobutane, cyclobutylmethyl bromide, cyclobutane, bromomethyl, sfphabikimup@, bromocyclobutylmethane, cyclobutylmethylbromide, bromomethyl-cyclobutane, cydobutyl-methylbromide, bromomethyl cyclobutan
CID PubChem 2734658
Nom IUPAC Bromométhylcyclobutane
SMILES C1CC(C1)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau (Bromomethyl)cyclobutane
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 1.3390g/mL
Point d’ébullition 145.0°C to 148.0°C
Point d’éclair 27°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C4H7CH2Br
Indice de réfraction 1.4790 to 1.4830
Quantité 25 mL
Beilstein 05, 22
Gravité spécifique 1.339
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohols
Poids de la formule 149.03
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (Bromomethyl)cyclobutane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.