Learn More
Acétate de bromométhyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
291.00€ - 410.00€
Identifiants chimiques
CAS | 590-97-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H5BrO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 152.98 |
Numéro MDL | MFCD00000170 |
Clé InChI | NHYXMAKLBXBVEO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | bromomethanol acetate, methanol, bromo-, acetate, acetic acid bromomethyl ester, acetoxymethyl bromide, methanol, 1-bromo-, 1-acetate, brommethylacetat, acetoxymethylbromid, bromo-methyl acetate, acmc-20aljy, 1-bromomethyl acetate |
CID PubChem | 68536 |
Nom IUPAC | acétate de bromométhyle |
SMILES | CC(=O)OCBr |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15403298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56755.06 |
5 g |
291.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15413298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56755.09 |
10 g |
410.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Bromomethyl acetate is involved in the preparation of optically active cyclohexene antisepsis agents. It acts as reagent in samarium diiodide-mediated conversion of ketones and aldehydes to 1,2-diacetates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’acétate de bromométhyle participe à la préparation d’agents antiseptiques de cyclohexène optiquement actifs. Il agit comme réactif dans la conversion des cétones et des aldéhydes par médiation diiodure de samarium en 1,2-diacétates.
Solubilité
Miscible au chloroforme.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Sensible à l’humidité et hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
Identifiants chimiques
590-97-6 | |
152.98 | |
NHYXMAKLBXBVEO-UHFFFAOYSA-N | |
68536 | |
CC(=O)OCBr |
C3H5BrO2 | |
MFCD00000170 | |
bromomethanol acetate, methanol, bromo-, acetate, acetic acid bromomethyl ester, acetoxymethyl bromide, methanol, 1-bromo-, 1-acetate, brommethylacetat, acetoxymethylbromid, bromo-methyl acetate, acmc-20aljy, 1-bromomethyl acetate | |
acétate de bromométhyle |
Spécification
Bromomethyl acetate | |
1.56 | |
57°C (135°F) | |
CH3CO2CH2Br | |
UN3272 | |
bromomethanol acetate, methanol, bromo-, acetate, acetic acid bromomethyl ester, acetoxymethyl bromide, methanol, 1-bromo-, 1-acetate, brommethylacetat, acetoxymethylbromid, bromo-methyl acetate, acmc-20aljy, 1-bromomethyl acetate | |
NHYXMAKLBXBVEO-UHFFFAOYSA-N | |
acétate de bromométhyle | |
68536 | |
95% |
590-97-6 | |
130°C to 133°C | |
C3H5BrO2 | |
MFCD00000170 | |
Moisture sensitive | |
Miscible with chloroform. | |
CC(=O)OCBr | |
152.98 | |
152.98 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :ESTERS, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 209-696-2
missing translation for 'rtecsNumber' : AF6300200
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C