Learn More
Acétate de bromométhyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15413298
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Bromomethyl acetate is involved in the preparation of optically active cyclohexene antisepsis agents. It acts as reagent in samarium diiodide-mediated conversion of ketones and aldehydes to 1,2-diacetates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate de bromométhyle participe à la préparation d’agents antiseptiques de cyclohexène optiquement actifs. Il agit comme réactif dans la conversion des cétones et des aldéhydes par médiation diiodure de samarium en 1,2-diacétates.
Solubilité
Miscible au chloroforme.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Sensible à l’humidité et hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 590-97-6
Formule moléculaire C3H5BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 152.98
Numéro MDL MFCD00000170
Clé InChI NHYXMAKLBXBVEO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bromomethanol acetate, methanol, bromo-, acetate, acetic acid bromomethyl ester, acetoxymethyl bromide, methanol, 1-bromo-, 1-acetate, brommethylacetat, acetoxymethylbromid, bromo-methyl acetate, acmc-20aljy, 1-bromomethyl acetate
CID PubChem 68536
Nom IUPAC acétate de bromométhyle
SMILES CC(=O)OCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromomethyl acetate
Densité 1.56
Point d’ébullition 130°C to 133°C
Point d’éclair 57°C (135°F)
Formule linéaire CH3CO2CH2Br
Quantité 10 g
Numéro UN UN3272
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with chloroform.
Poids de la formule 152.98
Pourcentage de pureté 95%