Learn More
Bromoforme, 96 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
75.70€ - 884.00€
Identifiants chimiques
CAS | 75-25-2, 64-17-5 |
---|---|
Formule moléculaire | CHBr3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 252.73 |
Numéro MDL | MFCD00000128 |
Clé InChI | DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tribromomethane, methane, tribromo, tribrommethan, methenyl tribromide, methyl tribromide, tribrommethaan, tribromometan, bromoforme, bromoformio, rcra waste number u225 |
CID PubChem | 5558 |
ChEBI | CHEBI:38682 |
Nom IUPAC | bromoforme |
SMILES | C(Br)(Br)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10256110
|
Thermo Scientific Acros
158202500 |
250 mL | Flacon en verre |
75.70€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10377570
|
Thermo Scientific Acros
158200010 |
1 L | Flacon en verre |
215.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10573244
|
Thermo Scientific Acros
158200025 |
2.5 L | Récipient en plastique |
475.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13468378
|
Thermo Scientific Acros
158200050 |
5 L | Récipient en plastique |
884.00€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
75-25-2, 64-17-5 | |
252.73 | |
DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N | |
5558 | |
bromoforme |
CHBr3 | |
MFCD00000128 | |
tribromomethane, methane, tribromo, tribrommethan, methenyl tribromide, methyl tribromide, tribrommethaan, tribromometan, bromoforme, bromoformio, rcra waste number u225 | |
CHEBI:38682 | |
C(Br)(Br)Br |
Spécification
Bromoform | |
8.0°C | |
2.6300g/mL | |
Authentique | |
CHBr3 | |
MFCD00000128 | |
12,74 | |
2.63 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,benzene,chloroform,ether,,petroleum ether,acetone and oils | |
C(Br)(Br)Br | |
3 to 4 wt% ethanol | |
5558 | |
252.73 | |
Liquide |
75-25-2, 64-17-5 | |
Incolore à jaune-orangé | |
150.0°C to 151.0°C | |
95% min. (GC) | |
CHBr3 | |
01,68 | |
15,143 | |
tribromomethane, methane, tribromo, tribrommethan, methenyl tribromide, methyl tribromide, tribrommethaan, tribromometan, bromoforme, bromoformio, rcra waste number u225 | |
DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N | |
bromoforme | |
252.73 | |
CHEBI:38682 | |
96% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Toxique par inhalation.
Provoque une grave irritation oculaire.
Nocif en cas d’ingestion.
GHS P Statement:
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Avoid release to the environment.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-854-6
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H331-Toxique par inhalation.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Bromoform, Ethyl alcohol
RUO – Research Use Only