Learn More
Bromoforme, 96 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10377570
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-25-2, 64-17-5
Formule moléculaire CHBr3
Poids moléculaire (g/mol) 252.73
Numéro MDL MFCD00000128
Clé InChI DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tribromomethane, methane, tribromo, tribrommethan, methenyl tribromide, methyl tribromide, tribrommethaan, tribromometan, bromoforme, bromoformio, rcra waste number u225
CID PubChem 5558
ChEBI CHEBI:38682
Nom IUPAC bromoforme
SMILES C(Br)(Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromoform
Point de fusion 8.0°C
Couleur Incolore à jaune-orangé
Densité 2.6300g/mL
Point d’ébullition 150.0°C to 151.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CHBr3
Quantité 1 L
Beilstein 01,68
Fieser 12,74
Merck Index 15,143
Gravité spécifique 2.63
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,benzene,chloroform,ether,,petroleum ether,acetone and oils
Stabilisateur 3 to 4 wt% ethanol
Poids de la formule 252.73
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide