Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vert de bromocrésol, sel de sodium, ACS
37.69€ - 113.57€
Identifiants chimiques
CAS 62625-32-5
Formule moléculaire C21H13Br4NaO5S
Numéro MDL MFCD00148898
Synonyme Bromocresol Green, water soluble
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15476299
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
J64284.06
5 g
37.69€
5g
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15486299
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
J64284.14
25 g
113.57€
25g
En stock
Description
Bromocresol Green sodium salt is used as a pH indicator. It is a pH sensitive triphenylmethane dye useful in various colorimetric detection studies and as an activity tracking dye for DNA agarose gel electrophoresis. It is also used in TLC (thin-layer chromatography) for visualizing compounds containing functional groups having pKa less than 5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel de sodium vert de bromocrésol est utilisé comme indicateur de pH. Il s’agit d’un colorant triphénylméthane sensible au pH utile dans diverses études de détection colorimétrique et comme colorant de suivi d’activité pour l’électrophorèse sur gel d’agarose de l’ADN. Il est également utilisé dans la chromatographie sur couche mince (TLC) pour visualiser les composés contenant des groupes fonctionnels dont le pKa est inférieur à 5.
Solubilité
40 mg/ml dans l’eau ; 60 mg/ml dans l’éthanol Soluble dans l’eau et l’éthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Identifiants chimiques
62625-32-5
C21H13Br4NaO5S
MFCD00148898
Bromocresol Green, water soluble
Spécification
Bromocresol Green sodium salt
62625-32-5
MFCD00148898
Bromocresol Green, water soluble
720.02
Marron à rouge
230°C (decomposition)
C21H13Br4NaO5S
14,1386
40mg/ml in water; 60mg/ml in ethanolSoluble in water and ethanol.
ACS
Poudre cristalline
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 263-657-4
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante