Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vert de bromocrésol, sel de sodium, ACS
Code produit. 15486299
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Bromocresol Green sodium salt is used as a pH indicator. It is a pH sensitive triphenylmethane dye useful in various colorimetric detection studies and as an activity tracking dye for DNA agarose gel electrophoresis. It is also used in TLC (thin-layer chromatography) for visualizing compounds containing functional groups having pKa less than 5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel de sodium vert de bromocrésol est utilisé comme indicateur de pH. Il s’agit d’un colorant triphénylméthane sensible au pH utile dans diverses études de détection colorimétrique et comme colorant de suivi d’activité pour l’électrophorèse sur gel d’agarose de l’ADN. Il est également utilisé dans la chromatographie sur couche mince (TLC) pour visualiser les composés contenant des groupes fonctionnels dont le pKa est inférieur à 5.
Solubilité
40 mg/ml dans l’eau ; 60 mg/ml dans l’éthanol Soluble dans l’eau et l’éthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62625-32-5
Formule moléculaire C21H13Br4NaO5S
Numéro MDL MFCD00148898
Synonyme Bromocresol Green, water soluble
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromocresol Green sodium salt
Point de fusion 230°C (decomposition)
Merck Index 14,1386
Informations sur la solubilité 40mg/ml in water; 60mg/ml in ethanolSoluble in water and ethanol.
Poids de la formule 720.02
Qualité ACS
Couleur Marron à rouge
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline