Learn More
Ester N-hydroxysuccinimide d’acide bromoacétique, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
258.00€ - 3124.00€
Identifiants chimiques
CAS | 42014-51-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H6BrNO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 236.02 |
Numéro MDL | MFCD00058571 |
Clé InChI | NKUZQMZWTZAPSN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-succinimidyl bromoacetate, bromoacetic acid n-hydroxysuccinimide ester, 1-bromoacetyl oxy pyrrolidine-2,5-dione, 2,5-dioxoazolidinyl 2-bromoacetate, bromoacetic acid n-succinimidyl ester, pubchem11830, n-succinimidylbromoacetate, n-bromoacetoxy succinimide, bicl212, n-hydroxysuccinimide bromoacetate |
CID PubChem | 3565210 |
Nom IUPAC | (2,5-dioxopyrrolidine-1-yl) 2-bromoacétate |
SMILES | C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)CBr |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10122774
|
Thermo Scientific Acros
427782500 |
250 mg | Flacon en verre |
258.00€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10594954
|
Thermo Scientific Acros
427780010 |
1 g | Flacon en verre |
814.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11915591
|
Thermo Scientific Acros
427780050 |
5 g | Flacon en verre |
3124.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
42014-51-7 | |
236.02 | |
NKUZQMZWTZAPSN-UHFFFAOYSA-N | |
3565210 | |
C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)CBr |
C6H6BrNO4 | |
MFCD00058571 | |
n-succinimidyl bromoacetate, bromoacetic acid n-hydroxysuccinimide ester, 1-bromoacetyl oxy pyrrolidine-2,5-dione, 2,5-dioxoazolidinyl 2-bromoacetate, bromoacetic acid n-succinimidyl ester, pubchem11830, n-succinimidylbromoacetate, n-bromoacetoxy succinimide, bicl212, n-hydroxysuccinimide bromoacetate | |
(2,5-dioxopyrrolidine-1-yl) 2-bromoacétate |
Spécification
Bromoacetic acid N-hydroxysuccinimide ester | |
Blanc | |
Authentique | |
C6H6BrNO4 | |
n-succinimidyl bromoacetate, bromoacetic acid n-hydroxysuccinimide ester, 1-bromoacetyl oxy pyrrolidine-2,5-dione, 2,5-dioxoazolidinyl 2-bromoacetate, bromoacetic acid n-succinimidyl ester, pubchem11830, n-succinimidylbromoacetate, n-bromoacetoxy succinimide, bicl212, n-hydroxysuccinimide bromoacetate | |
C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)CBr | |
236.02 | |
236.02 | |
Poudre |
42014-51-7 | |
88% min. | |
90% | |
MFCD00058571 | |
NKUZQMZWTZAPSN-UHFFFAOYSA-N | |
(2,5-dioxopyrrolidine-1-yl) 2-bromoacétate | |
3565210 | |
90% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- Bromoacetic acid N-hydroxysuccinimide ester
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.