Learn More
Ester N-hydroxysuccinimide d’acide bromoacétique, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10594954
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42014-51-7
Formule moléculaire C6H6BrNO4
Poids moléculaire (g/mol) 236.02
Numéro MDL MFCD00058571
Clé InChI NKUZQMZWTZAPSN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-succinimidyl bromoacetate, bromoacetic acid n-hydroxysuccinimide ester, 1-bromoacetyl oxy pyrrolidine-2,5-dione, 2,5-dioxoazolidinyl 2-bromoacetate, bromoacetic acid n-succinimidyl ester, pubchem11830, n-succinimidylbromoacetate, n-bromoacetoxy succinimide, bicl212, n-hydroxysuccinimide bromoacetate
CID PubChem 3565210
Nom IUPAC (2,5-dioxopyrrolidine-1-yl) 2-bromoacétate
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromoacetic acid N-hydroxysuccinimide ester
Couleur Blanc
Analyse élémentaire 88% min.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 236.02
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bromoacetic acid N-hydroxysuccinimide ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.