Learn More
Acétal de bromoacétaldéhyde diéthylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
37.90€ - 645.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2032-35-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H13BrO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 197.07 |
Numéro MDL | MFCD00000214 |
Clé InChI | LILXDMFJXYAKMK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | bromoacetaldehyde diethyl acetal, bromoacetal, 2,2-diethoxyethyl bromide, ethane, 2-bromo-1,1-diethoxy, bromacetal, 1-bromo-2,2-diethoxyethane, diethyl bromoacetal, 2-bromoacetaldehyde diethyl acetal, 1,1-diethoxy-2-bromoethane, diethyl bromoacetaldehyde acetal |
CID PubChem | 74852 |
Nom IUPAC | 2-bromo-1,1-diéthoxyéthane |
SMILES | CCOC(CBr)OCC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10777922
|
Thermo Scientific Acros
346521000 |
100 mL | Flacon en verre |
37.90€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10153241
|
Thermo Scientific Acros
346525000 |
500 mL | Flacon en verre |
152.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11944771
|
Thermo Scientific Acros
346520025 |
2.5 L | Flacon en verre | ||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
2032-35-1 | |
197.07 | |
LILXDMFJXYAKMK-UHFFFAOYSA-N | |
74852 | |
CCOC(CBr)OCC |
C6H13BrO2 | |
MFCD00000214 | |
bromoacetaldehyde diethyl acetal, bromoacetal, 2,2-diethoxyethyl bromide, ethane, 2-bromo-1,1-diethoxy, bromacetal, 1-bromo-2,2-diethoxyethane, diethyl bromoacetal, 2-bromoacetaldehyde diethyl acetal, 1,1-diethoxy-2-bromoethane, diethyl bromoacetaldehyde acetal | |
2-bromo-1,1-diéthoxyéthane |
Spécification
Bromoacetaldehyde diethyl acetal | |
2032-35-1 | |
66.0°C to 67.0°C (18.0 mmHg) | |
96% min. (GC) | |
BrCH2CH(OC2H5)2 | |
MFCD00000214 | |
1.28 | |
Solubility in water: immiscible | |
CCOC(CBr)OCC | |
197.07 | |
197.07 |
97% | |
1.2800g/mL | |
61°C | |
C6H13BrO2 | |
1.4380 to 1.4400 | |
01,625 | |
bromoacetaldehyde diethyl acetal, bromoacetal, 2,2-diethoxyethyl bromide, ethane, 2-bromo-1,1-diethoxy, bromacetal, 1-bromo-2,2-diethoxyethane, diethyl bromoacetal, 2-bromoacetaldehyde diethyl acetal, 1,1-diethoxy-2-bromoethane, diethyl bromoacetaldehyde acetal | |
LILXDMFJXYAKMK-UHFFFAOYSA-N | |
2-bromo-1,1-diéthoxyéthane | |
74852 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Mortel par inhalation.
Provoque une grave irritation oculaire.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Appelez immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 217-989-1
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Bromoacetaldehyde diethyl acetal
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H330-Mortel par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only