Learn More
Acétal de bromoacétaldéhyde diéthylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11944771
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2032-35-1
Formule moléculaire C6H13BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 197.07
Numéro MDL MFCD00000214
Clé InChI LILXDMFJXYAKMK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bromoacetaldehyde diethyl acetal, bromoacetal, 2,2-diethoxyethyl bromide, ethane, 2-bromo-1,1-diethoxy, bromacetal, 1-bromo-2,2-diethoxyethane, diethyl bromoacetal, 2-bromoacetaldehyde diethyl acetal, 1,1-diethoxy-2-bromoethane, diethyl bromoacetaldehyde acetal
CID PubChem 74852
Nom IUPAC 2-bromo-1,1-diéthoxyéthane
SMILES CCOC(CBr)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromoacetaldehyde diethyl acetal
Note relative au nom 97%
Densité 1.2800g/mL
Point d’ébullition 66.0°C to 67.0°C (18.0 mmHg)
Point d’éclair 61°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrCH2CH(OC2H5)2
Indice de réfraction 1.4380 to 1.4400
Quantité 2.5 L
Beilstein 01,625
Gravité spécifique 1.28
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible
Poids de la formule 197.07
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Bromoacetaldehyde diethyl acetal
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.