Learn More
Étalon Brix
Stabilisé pour avoir une durée de conservation prolongée de 12 mois. Les étalons de conductivité Reagecon™ Brix est une gamme d’étalons d’indice de réfraction de saccharose prêtes à l’emploi dans un flacon compte-gouttes pratique à utiliser avec tous les types de réfractomètres. Résultats d’essais certifiés ISO 17025 et fabriqués conformément au Guide ISO 34.
126.00€
Identifiants chimiques
CAS | 57-50-1, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H22O11 |
Poids moléculaire (g/mol) | 342.30 |
Numéro MDL | MFCD00006626 |
Clé InChI | CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N |
Synonyme | Sucrose solution |
CID PubChem | 5988 |
ChEBI | CHEBI:17992 |
SMILES | OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
Code produit | Marque | Concentration | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Concentration | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13474016
|
Reagecon
BS10S |
10% sucrose |
126.00€
15mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13474026
|
Reagecon
BS30S |
30% sucrose |
126.00€
15mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13494016
|
Reagecon
BS05S |
5% sucrose |
126.00€
15mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13494036
|
Reagecon
BS60S |
60% sucrose |
126.00€
15mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cette gamme de solutions étalons de saccharose contient des ingrédients bruts de haute pureté, peut être utilisée avec n’importe quelle marque de réfractomètre et est stabilisée pour avoir une durée de conservation étendue afin de fournir une excellente valeur aux utilisateurs qui ne sont pas tenus de suivre les directives d’ICUMSA.
- Préparation par gravimétrie sur une base poids/masse : le soluté (saccharose) et le solvant (eau) sont tous deux pesés sur une balance calibrée avec des poids traçables OIML
- Le certificat d’étalonnage des balances est émis en conformité avec mes exigences de la norme ISO17025 pour l’étalonnage des balances non automatiques (réf. INAB : 265C)
- L’indice de Brix est vérifié à l’aide d’un réfractomètre à haute performance étalonné et contrôlé par température, en utilisant des étalons Brix de haute pureté, accrédités par le Guide ISO 34
Identifiants chimiques
57-50-1, 7732-18-5 | |
342.30 | |
CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N | |
5988 | |
OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
C12H22O11 | |
MFCD00006626 | |
Sucrose solution | |
CHEBI:17992 |
Spécification
Sucrose | |
57-50-1, 7732-18-5 | |
15 mL | |
C12H22O11 | |
Sucrose solution | |
OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O | |
342.30 | |
CHEBI:17992 | |
Water | |
Liquide |
Accredited to ISO 17025, In accordance with ISO Guide 34 | |
Bouteille compte-gouttes | |
Toutes les marques de réfractomètres | |
MFCD00006626 | |
CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N | |
(2 R3 R4 S5 S6 R)-2-[(2 S3 S4 S5 R)--dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol | |
5988 | |
342.3g/mol | |
Soluble dans l’eau |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 12 mois