Learn More
Bleu brillant de coomassie R-250, Fisher BioReagents
26.30€ - 71.60€
Identifiants chimiques
CAS | 6104-59-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C45H44N3NaO7S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 825.97 |
Numéro MDL | MFCD00041762 |
Clé InChI | HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | Coomassie Blue R-250 |
CID PubChem | 61365 |
Nom IUPAC | sodium ; 3-[[4-[[4-(4-éthoxyanilino)phényl]-[4-[éthyl-[(3-sulfonatophényl)méthyl]azaniumylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]méthyl]-N-éthylanilino]méthyl]benzènesulfonate |
SMILES | [Na+].CCOC1=CC=C(NC2=CC=C(C=C2)[C+](C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C=C1 |
Description
Le bleu brillant R-250 est couramment utilisé pour la coloration des protéines dans les gels de polyacrylamide.Identifiants chimiques
6104-59-2 | |
825.97 | |
HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M | |
61365 | |
[Na+].CCOC1=CC=C(NC2=CC=C(C=C2)[C+](C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C=C1 |
C45H44N3NaO7S2 | |
MFCD00041762 | |
Coomassie Blue R-250 | |
sodium ; 3-[[4-[[4-(4-éthoxyanilino)phényl]-[4-[éthyl-[(3-sulfonatophényl)méthyl]azaniumylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]méthyl]-N-éthylanilino]méthyl]benzènesulfonate |
Spécification
Brilliant Blue R-250 | |
6104-59-2 | |
C45H44N3NaO7S2 | |
Coomassie Blue R-250 | |
HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M | |
sodium ; 3-[[4-[[4-(4-éthoxyanilino)phényl]-[4-[éthyl-[(3-sulfonatophényl)méthyl]azaniumylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]méthyl]-N-éthylanilino]méthyl]benzènesulfonate | |
61365 | |
825.96 | |
0.25g/cm³ | |
Rouge marron | |
Poudre / Solide |
174°C | |
700g(-1) cm(-1) min. | |
MFCD00041762 | |
Pass Test | |
[Na+].CCOC1=CC=C(NC2=CC=C(C=C2)[C+](C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C=C1 | |
825.97 | |
590 to 594nm | |
5% max. | |
42660 | |
6.2 |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : RT