Learn More
Bleu brillant de coomassie R-250, Fisher BioReagents
Code produit. 10573165
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Verre ambré
Le bleu brillant R-250 est couramment utilisé pour la coloration des protéines dans les gels de polyacrylamide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6104-59-2
Formule moléculaire C45H44N3NaO7S2
Poids moléculaire (g/mol) 825.97
Numéro MDL MFCD00041762
Clé InChI HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Coomassie Blue R-250
CID PubChem 61365
Nom IUPAC sodium ; 3-[[4-[[4-(4-éthoxyanilino)phényl]-[4-[éthyl-[(3-sulfonatophényl)méthyl]azaniumylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]méthyl]-N-éthylanilino]méthyl]benzènesulfonate
SMILES [Na+].CCOC1=CC=C(NC2=CC=C(C=C2)[C+](C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Brilliant Blue R-250
Point de fusion 174°C
Coefficient d’extinction 700g(-1) cm(-1) min.
Identification Pass Test
Lambda max. 590 to 594nm
Poids de la formule 825.96
Perte à la dessiccation 5% max.
Conditionnement Verre ambré
Densité 0.25g/cm³
N° d’indice de couleur 42660
Couleur Rouge marron
pH 6.2
Quantité 50 g
Forme physique Poudre