Learn More
Bleu De Coomassie Brillant G-250, Fisher BioReagents
31.16€ - 52.69€
Identifiants chimiques
CAS | 6104-58-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C47H48N3NaO7S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 854.025 |
Clé InChI | RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | Coomassie™ Blue G-250 |
CID PubChem | 6328534 |
Nom IUPAC | sodium ; 3-[[4-[(Z)-[4-(4-éthoxyanilino)phényl]-[4-[éthyl-[(3-sulfonatophényl)méthyl]azaniumylidène]-2-méthylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]méthyl]-N-éthyl-3-méthylanilino]méthyl]benzènesulfonate |
SMILES | CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC(=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3C)C5=CC=C(C=C5)NC6=CC=C(C=C6)OCC)C.[Na+] |
Description
Le bleu brillant G-250 est une coloration pour les protéines.Identifiants chimiques
6104-58-1 | |
854.025 | |
Coomassie™ Blue G-250 | |
sodium ; 3-[[4-[(Z)-[4-(4-éthoxyanilino)phényl]-[4-[éthyl-[(3-sulfonatophényl)méthyl]azaniumylidène]-2-méthylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]méthyl]-N-éthyl-3-méthylanilino]méthyl]benzènesulfonate |
C47H48N3NaO7S2 | |
RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M | |
6328534 | |
CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC(=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3C)C5=CC=C(C=C5)NC6=CC=C(C=C6)OCC)C.[Na+] |
Spécification
Brilliant Blue G-250 | |
600g(-1) cm(-1) min. | |
Coomassie™ Blue G-250 | |
RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M | |
sodium ; 3-[[4-[(Z)-[4-(4-éthoxyanilino)phényl]-[4-[éthyl-[(3-sulfonatophényl)méthyl]azaniumylidène]-2-méthylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]méthyl]-N-éthyl-3-méthylanilino]méthyl]benzènesulfonate | |
6328534 | |
854.02 | |
42655 | |
Solide |
6104-58-1 | |
C47H48N3NaO7S2 | |
Pass Test | |
CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC(=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3C)C5=CC=C(C=C5)NC6=CC=C(C=C6)OCC)C.[Na+] | |
854.025 | |
608 to 612nm | |
5% max. | |
Bleu |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : RT