Learn More
Bleu De Coomassie Brillant G-250, Fisher BioReagents
Code produit. 10618403
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Le bleu brillant G-250 est une coloration pour les protéines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6104-58-1
Formule moléculaire C47H48N3NaO7S2
Poids moléculaire (g/mol) 854.025
Clé InChI RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Coomassie™ Blue G-250
CID PubChem 6328534
Nom IUPAC sodium ; 3-[[4-[(Z)-[4-(4-éthoxyanilino)phényl]-[4-[éthyl-[(3-sulfonatophényl)méthyl]azaniumylidène]-2-méthylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]méthyl]-N-éthyl-3-méthylanilino]méthyl]benzènesulfonate
SMILES CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC(=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3C)C5=CC=C(C=C5)NC6=CC=C(C=C6)OCC)C.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Brilliant Blue G-250
Coefficient d’extinction 600g(-1) cm(-1) min.
Identification Pass Test
Lambda max. 608 to 612nm
Poids de la formule 854.02
Perte à la dessiccation 5% max.
Conditionnement Bouteille en verre
N° d’indice de couleur 42655
Couleur Bleu
Quantité 50 g
Forme physique Solide