Learn More
BRAND™ Pipette monocanal réglable Transferpette™ S
Haut degré de précision, polyvalence maximale et performances fiables grâce à la technologie Easy Calibration™. La pipette monocanal réglable Brand™ Transferpette™ S permet une manipulation facile d’une seule main et dispose d’un frein réglable pour éviter les changements accidentels de volume.
Marque:  BRAND™ 704773
Code produit. 15428811
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Shelf/rack mount, performance certificate, operating manual
Description
Description
The Transferpette™ S Single Channel Adjustable Pipet offers robust yet lightweight construction, simple, one-handed operation, a high degree of accuracy and precision with Easy Calibration™ technology for long lasting reliability. The single channel model is available in fixed volume and digital models in volume ranges from 0.1μL to 10mL.
  • Centralized pipetting button with optimized stroke length
  • Adjustable brake to fix volume range
  • Visible four-digit volume display
  • Compatible with universal tips (0.1-1μL requires nano-cap tips)
  • Repeatedly autoclavable at 121°C/250°F(20min.)
Prestations de service
Garantie de trois ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
±0,8%
2 to 200µL tip, 5 to 300µL tip, 2 to 20µL tip, 5 to 100µL tip
2 μL to 200 μL Tip, 5 μL to 300 μL Tip, 2 μL to 20 μL Tip, 5 μL to 100 μL Tip
1
Pipette monocanal
Digital
Demanding laboratory applications
Performance certificate, operating manual, shelf mount, and three year warranty.
3 ans
CE, IVD
Autoclavable
D-50
Transferpette™ S
5 à 50 μl
Curved
2 to 200µL tip, 5 to 300µL tip, 2 to 20µL tip, 5 to 100µL tip
0.05μL