Learn More
BRAND™ Pipette monocanal réglable Transferpette™ S
Haut degré de précision, polyvalence maximale et performances fiables grâce à la technologie Easy Calibration™. La pipette monocanal réglable Brand™ Transferpette™ S permet une manipulation facile d’une seule main et dispose d’un frein réglable pour éviter les changements accidentels de volume.
221.20€ - 352.00€
Spécification
Certifications/Conformité CE, IVD
Autoclavable Autoclavable
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Transferpette™ S
Type Pipette monocanal
Consulter d'autres spécifications
Includes: Support pour tablette / rack, certificat de performance, manuel d’utilisation
Produits 10
Code produit Marque Volume (métrique) Pointes compatibles Incréments Comprend Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Volume (métrique) Pointes compatibles Incréments Comprend Prix Quantité et disponibilité  
10208062
Voir les accessoires Afficher les documents
BRAND™
704768
0,1 à 1 μl Pointe Nano-cap™ 0.1 à 20 μl et 0.1 à 1 μl 0.001 μl Performance certificate, operating manual, shelf mount, and three year warranty. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10474612
Voir les accessoires Afficher les documents
BRAND™
704770
0,5 à 10 μl Pointe 0.1 à 20 μl Nano-cap™, pointe ultra-micro 0.5 à 20 μl, pointe 0.1 à 1 μl Nano-cap™, pointe 0.5 à 10 μl 0,01μL Support pour tablette / rack, certificat de performance, manuel d’utilisation Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10208252
Voir les accessoires Afficher les documents
BRAND™
704772
2 à 20 μl Pointe 2 à 200 μl, pointe 5 à 300 μl, pointe 2 à 20 μl, pointe 5 à 100 μl 0,02 μl Support pour tablette / rack, certificat de performance, manuel d’utilisation Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15428811
Voir les accessoires Afficher les documents
BRAND™
704773
5 à 50 μl 2 to 200µL tip, 5 to 300µL tip, 2 to 20µL tip, 5 to 100µL tip 0.05μL Performance certificate, operating manual, shelf mount, and three year warranty. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10615643
Voir les accessoires Afficher les documents
BRAND™
704780
100 à 1000 μl Pointe 50 à 1000 μl, pointe 50 à 1250 μl, pointe 50 à 1000 μl 1 μl Support pour tablette / rack, certificat de performance, manuel d’utilisation Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10720044
Voir les accessoires Afficher les documents
BRAND™
704778
20 à 200 μl Pointe 2 à 200 μl, pointe 5 à 300 μl, pointe 2 à 20 μl, pointe 5 à 100 μl 0.2 μl Support pour tablette / rack, certificat de performance, manuel d’utilisation Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10155862
Voir les accessoires Afficher les documents
BRAND™
704782
500 à 5000 μl Pointe 0.5 à 5 ml 5μL Support pour tablette / rack, certificat de performance, manuel d’utilisation Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11693219
Afficher les documents
BRAND™
704769
0.1 à 2.5μl 0.1 À 20 μl, 0.5 à 20 μl, 1 à 50 μl, 0.5 - 10 μl, et 1 à 20 μl 0,002 μl Support de montage pour tablette/rack, manuel d’utilisation Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10218252
Voir les accessoires Afficher les documents
BRAND™
704774
10 à 100 μl Pointe 2 à 200 μl, pointe 5 à 300 μl, pointe 2 à 20 μl, pointe 5 à 100 μl 0,1 μl Support pour tablette / rack, certificat de performance, manuel d’utilisation Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10054052
Voir les accessoires Afficher les documents
BRAND™
704784
1000 à 10 000 μL Pointe 1 à 10 ml 10μL Support pour tablette / rack, certificat de performance, manuel d’utilisation Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
La pipette monocanal réglable Transferpette™ S offre une structure robuste et légère ainsi qu’une manipulation facile d’une seule main et un haut degré de précision avec la technologie Easy Calibration™ pour une fiabilité remarquable sur le long terme. Le modèle monocanal est disponible en version numérique et en version à volume fixe dans des plages de volumes allant de 0.1 μl à 10 ml.
  • Bouton de pipetage central avec longueur de course optimisée
  • Frein réglable pour définir la plage de volumes
  • Affichage à quatre chiffres du volume de grande lisibilité
  • Compatible avec les pointes universelles (les modèles 0.1-1 μl nécessitent des pointes Nano-cap)
  • Autoclavable de façon répétitive à 121°C / 250°F (20 min)
Garantie
Garantie de trois ans
Spécification
Spécification
CE, IVD
1
Pipette monocanal
Curved
Performance certificate, operating manual, shelf mount, and three year warranty.
Autoclavable
Transferpette™ S
Digital
Applications de laboratoire exigeantes
3 ans