Learn More
BRAND™ Pipette monocanal réglable Transferpette™ S
Haut degré de précision, polyvalence maximale et performances fiables grâce à la technologie Easy Calibration™. La pipette monocanal réglable Brand™ Transferpette™ S permet une manipulation facile d’une seule main et dispose d’un frein réglable pour éviter les changements accidentels de volume.
Marque: BRAND™ 704784
Includes: Support pour tablette / rack, certificat de performance, manuel d’utilisation
Description
Transferpette™ S• Légère et robuste
• Autoclavable sans démontage
• Course faible 12,5mm réduisant les risques de TMS
• Grand bouton de pipetage central et éjecteur placés séparément
• Utilisation d'une seule main, réglage volume droitiers ou gauchers. Protection du réglage du volume
• Afficheur 4 chiffres haute lisibilité
• Recalibrable sans outils, indication visuelle d'une modification du calibrage usine
• Piston et éjecteur résistants à la corrosion
• Transferpette™ S Digital monocanal
Prestations de service
Garantie de trois ans
Spécification
±0,6% | |
Pointe 1 à 10 ml | |
1 to 10 mL Tip | |
1 | |
Pipette monocanal | |
Numérique | |
Applications de laboratoire exigeantes | |
Support pour tablette / rack, certificat de performance, manuel d’utilisation | |
3 ans |
CE, IVD | |
Autoclavable | |
D-10000 | |
Transferpette™ S | |
1000 à 10 000 μL | |
Courbe | |
Pointe 1 à 10 ml | |
10μL |