Learn More
BrandTech™ Béchers Griffin en PP VITLAB™
Les béchers Griffin en PP Vitlab™ possèdent des graduations bleues gravées en relief, faciles à lire, pour des mesures de précision.
20.95€ - 148.00€
Spécification
Couleur | Translucide |
---|---|
Matériau | PP |
Autoclavable | Autoclavable |
Graduated | Oui |
Certifications/Conformité | ISO 7056 |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15752086
|
BrandTech™
607081 |
50 ml |
20.95€
12 pièces |
Expédition estimée: 06-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15762086
|
BrandTech™
608081 |
100 ml |
21.75€
12 pièces |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15262549
|
BrandTech™
610081 |
250 ml |
23.10€
6 pièces |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15742096
|
BrandTech™
617081 |
5000 ml |
148.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 06-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
En PP très transparent pour une visibilité optimale.
- Pour préserver les marquages, ne pas nettoyer à plus de 60°C
- Autoclavables sous condition à 121°C, pour le modèle avec graduations en relief
- Adaptés aux denrées alimentaires
- Fabriqués conformément à la norme ISO 7056
Spécification
Translucide | |
Autoclavable | |
ISO 7056 |
PP | |
Oui |