Learn More
BrandTech™ Béchers Griffin en PP VITLAB™
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
5000 ml
Description
En PP très transparent pour une visibilité optimale.
- Pour préserver les marquages, ne pas nettoyer à plus de 60°C
- Autoclavables sous condition à 121°C, pour le modèle avec graduations en relief
- Adaptés aux denrées alimentaires
- Fabriqués conformément à la norme ISO 7056
Spécification
Spécification
Couleur | Translucide |
Diamètre (impériale) externe | 1,96 po |
Diamètre (métrique) externe | 5 cm |
Capacité (métrique) | 100 ml |
Matériau | PP (polypropylène) |
À utiliser avec (application) | À usage général |
Hauteur (impériale) | 2,75 po |
Hauteur (métrique) | 7 cm |
Incréments | 20 ml |
Température (impériale) de fonctionnement max. | 257°F |