Learn More
BRAND™ Microplaques à 96 puits BRANDplates™ pureGrade™ S
Microplaques stériles non traitées pour diverses applications
150.00€ - 738.00€
Spécification
Code-barres Code-barres inclus
Certifications/Conformité ISO 11137, AAMI, DIN EN ISO 10993, ANSI, SLAS
Format Étalon
Couvercle Avec couvercle
Array 8 x 12
Consulter d'autres spécifications
Produits 8
Code produit Marque Type de puits Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type de puits Couleur Prix Quantité et disponibilité  
10154183
Afficher les documents Détails de la promotion
BRAND™
781660
U Transparent
150.00€
50 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10091963
Afficher les documents Détails de la promotion
BRAND™
781663
Coins arrondis Transparent
150.00€
50 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
10469183
Afficher les documents Détails de la promotion
BRAND™
781662
Plat Transparent
237.00€
50 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10616953
Afficher les documents Détails de la promotion
BRAND™
781661
V Transparent
150.00€
50 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10479183
Afficher les documents Détails de la promotion
BRAND™
781668
Plat Noir
277.00€
50 pièces
Expédition estimée: 27-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10513054
Afficher les documents Détails de la promotion
BRAND™
781665
Flat Bottom (F-well) Blanc
269.00€
50 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10467863
Afficher les documents Détails de la promotion
BRAND™
781670
Plat Blanc, Fond transparent
718.00€
50 pièces
Expédition estimée: 27-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10657333
Afficher les documents Détails de la promotion
BRAND™
781671
Plat Noir, Fond transparent
738.00€
50 pièces
Expédition estimée: 27-11-2024
Description
  • Surface en PS
  • Liaison moyenne
  • Stérilisés par irradiation bêta
  • Plaques standard disponibles en formes U, V, F, C
  • Fond transparent disponible en forme F
  • Avec couvercle
  • Disponible en transparent, blanc ou noir
  • Gaufrage alphanumérique gris sur plaques solides blanches et noires pour faciliter l’identification des puits
  • Exempt d’endotoxines, de DNase, d’ADN, de RNase ; non cytotoxique
Dosages bactériologiques, criblages, stockage.
Spécification
Spécification
Code-barres inclus
Étalon
8 x 12
PS
Stérile
Dosages bactériologiques, criblage et pour le stockage
ISO 11137, AAMI, DIN EN ISO 10993, ANSI, SLAS
Avec couvercle
À liaison moyenne
96
Non traité
50/boîte