Learn More
BRAND™ Microplaques à 96 puits BRANDplates™ pureGrade™ S
Microplaques stériles non traitées pour diverses applications
Marque: BRAND™ 781662
145.29 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21693" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Surface en PS
- Liaison moyenne
- Stérilisés par irradiation bêta
- Plaques standard disponibles en formes U, V, F, C
- Fond transparent disponible en forme F
- Avec couvercle
- Disponible en transparent, blanc ou noir
- Gaufrage alphanumérique gris sur plaques solides blanches et noires pour faciliter l’identification des puits
- Exempt d’endotoxines, de DNase, d’ADN, de RNase ; non cytotoxique
Dosages bactériologiques, criblages, stockage.
Spécification
Code-barres inclus | |
Étalon | |
8 x 12 | |
Transparent | |
96 | |
Non traité | |
Dosages bactériologiques, criblage et pour le stockage |
ISO 11137, AAMI, DIN EN ISO 10993, ANSI, SLAS | |
Avec couvercle | |
À liaison moyenne | |
PS | |
Stérile | |
Plat | |
50/boîte |