Learn More
BRAND™ Microplaques à 384 puits BRANDplates™ pureGrade™ S
Microplaques stériles non traitées pour diverses applications
281.00€ - 880.00€
Spécification
Format | Standard |
---|---|
Couvercle | Avec couvercle |
Array | 16 x 24 |
Matériau | PS |
Nbre de puits | 384 |
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) du puits | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) du puits | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10617903
|
BRAND™
781682 |
Noir | 0,1 ml |
293.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10721544
|
BRAND™
781680 |
Transparent | 0,1 ml |
281.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10153663
|
BRAND™
781681 |
Blanc | 0,1 ml |
293.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10427493
|
BRAND™
781686 |
Blanc, Fond transparent | 0,12 mL |
880.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10774034
|
BRAND™
781687 |
Noir, Fond transparent | 0,12 mL |
880.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Surface en PS non traitée
- Liaison moyenne
- Stérilisés par irradiation bêta
- Plaque stérile pour la plupart des applications
Spécification
Standard | |
16 x 24 | |
384 | |
Non traité | |
Travaux en laboratoire tels qu’essais biologiques homogènes, analyses et stockage |
Avec couvercle | |
PS | |
Stérile | |
Plat | |
50/boîte |