Learn More
BRAND™ Microplaques à 384 puits BRANDplates™ pureGrade™ S
Microplaques stériles non traitées pour diverses applications
Marque: BRAND™ 781686
722.49 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Surface en PS non traitée
- Liaison moyenne
- Stérilisés par irradiation bêta
- Plaque stérile pour la plupart des applications
Spécification
Standard | |
16 x 24 | |
Polystyrène | |
384 | |
Non traité | |
Travaux en laboratoire tels qu’essais biologiques homogènes, analyses et stockage |
Avec couvercle | |
Blanc, Fond transparent | |
0,12 mL | |
Stérile | |
Plat | |
50/boîte |