Learn More
BRAND™ Microplaques PCR en temps réel (qPCR) blanches à 96 puits
Conçu spécifiquement pour optimiser les résultats lors de la réalisation de PCR quantitative en temps réel (qPCR)
277.00€ - 370.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Sans ADN, DNase, RNase |
---|---|
Format | Étalon |
Array | 8 x 12 |
Couleur | blanc |
Matériau | en PP |
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11668439
|
BRAND™
781364 |
Sans film de scellage |
277.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11658439
|
BRAND™
781365 |
Avec film de scellage |
370.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les barrettes et plaques pour PCR blanches offrent de meilleurs résultats lors de l’analyse des signaux de fluorescence et, par conséquent, lors de la quantification de l’ADN répliqué.
- Sans DNase, ADN ni RNase
- Surfaces lisses pour optimiser la réflexion du signal de fluorescence
- Convient à une utilisation dans les thermocycleurs courants
- Dimensions de paroi extra-fines pour un transfert thermique optimal et des durées de cycle courtes
- Fabriqué dans les conditions de chambres propres les plus modernes
- Couleur uniforme avec dioxyde de titane (TiO2)
- Blanc ; profil bas
Spécification
Sans ADN, DNase, RNase | |
8 x 12 | |
en PP | |
PCR |
Étalon | |
blanc | |
96 | |
50/boîte |