Learn More
BRAND™ Microplaques PCR en temps réel (qPCR) blanches à 96 puits
Conçu spécifiquement pour optimiser les résultats lors de la réalisation de PCR quantitative en temps réel (qPCR)
Marque: BRAND™ 781365
298.32 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21683" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les barrettes et plaques pour PCR blanches offrent de meilleurs résultats lors de l’analyse des signaux de fluorescence et, par conséquent, lors de la quantification de l’ADN répliqué.
- Sans DNase, ADN ni RNase
- Surfaces lisses pour optimiser la réflexion du signal de fluorescence
- Convient à une utilisation dans les thermocycleurs courants
- Dimensions de paroi extra-fines pour un transfert thermique optimal et des durées de cycle courtes
- Fabriqué dans les conditions de chambres propres les plus modernes
- Couleur uniforme avec dioxyde de titane (TiO2)
- Blanc ; profil bas
Spécification
Sans ADN, DNase, RNase | |
8 x 12 | |
Avec film de scellage | |
96 | |
50/boîte |
Étalon | |
Blanc | |
PP | |
PCR |