Learn More
BRAND™ Couvercles de tapis pour plaques DeepWell
Assurent un joint d’étanchéité efficace pour chaque puits. L’utilisation de tapis de protection réduit le volume maximal de puits, mais améliore l’étanchéité et réduit l’évaporation des échantillons.
83.85€ - 595.00€
Code produit | Marque | Plate Compatibility | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plate Compatibility | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10315621
|
BRAND™
701362 |
Microplaque, 2,2 ml |
83.85€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10089920
|
BRAND™
701360 |
Microplaque, 1,1 ml |
86.80€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10655903
|
BRAND™
701357 |
Plaque DeepWell à 384 puits, 0,3 ml |
595.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10585863
|
BRAND™
701358 |
Plaque DeepWell à 96 puits, 0,5 ml |
365.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11613149
|
BRAND™
701368 |
Plaque DeepWell à 96 puits, 1,2 ml |
281.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pour une utilisation avec les plaques à 96 puits, les plaques à 364 puits et les plaques DeepWell
- Les tapis en PP, PE et silicone sont autoclavables (celui en EVA n’est pas autoclavable.)
- Améliore l’étanchéité et réduit l’évaporation des échantillons.
Spécification
Tapis de protection |