Learn More
BRAND™ Couvercles de tapis pour plaques DeepWell
Assurent un joint d’étanchéité efficace pour chaque puits. L’utilisation de tapis de protection réduit le volume maximal de puits, mais améliore l’étanchéité et réduit l’évaporation des échantillons.
Marque: BRAND™ 701358
334.25 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour une utilisation avec les plaques à 96 puits, les plaques à 364 puits et les plaques DeepWell
- Les tapis en PP, PE et silicone sont autoclavables (celui en EVA n’est pas autoclavable.)
- Améliore l’étanchéité et réduit l’évaporation des échantillons.
Spécification
Non stérile | |
50 | |
Plaque DeepWell à 96 puits, 0,5 ml |
96 | |
Tapis de protection |