Learn More
BRAND™ Fioles jaugées en verre de classe A, certifiées USP BLAUBRAND™
Indispensable à la préparation des dilutions et des solutions standard
49.60€ - 141.00€
Spécification
Certifications/Conformité | USP |
---|---|
Matériau | verre |
Classe | A |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Couleur | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Couleur | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15158434
|
BRAND™
36968 |
5 ml | Transparent | NS 10/19 |
49.75€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15192726
|
BRAND™
36977 |
25 ml | Transparent | NS 10/19 |
49.60€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15188264
|
BRAND™
36978 |
50 ml | Transparent | NS 12/21 |
53.90€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15178264
|
BRAND™
36980 |
200 ml | Transparent | NS 14/23 |
63.65€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15158264
|
BRAND™
36981 |
250 ml | Transparent | NS 14/23 |
67.35€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15891148
|
BRAND™
36982 |
500 ml | Transparent | NS 19/26 |
78.75€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15359332
|
BRAND™
36983 |
1000 ml | Transparent | NS 24/29 |
69.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15204069
|
BRAND™
36984 |
2000 ml | Transparent | NS 29/32 |
94.25€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15613967
|
BRAND™
37461 |
5 ml | Ambré | NS 10/19 |
81.20€
2 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15623967
|
BRAND™
37462 |
10 ml | Ambré | NS 10/19 |
81.20€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15633967
|
BRAND™
37463 |
20 ml | Ambré | NS 10/19 |
80.80€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15262845
|
BRAND™
37465 |
50 ml | Ambré | NS 12/21 |
84.70€
2 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15600327
|
BRAND™
37468 |
200 ml | Ambré | NS 14/23 |
104.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15282845
|
BRAND™
37469 |
250 ml | Ambré | NS 14/23 |
113.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15643967
|
BRAND™
37470 |
500 ml | Ambré | NS 19/26 |
141.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15663967
|
BRAND™
37471 |
1000 ml | Ambré | NS 24/29 |
111.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Comprend un bouchon en verre avec pointe goutte à goutte
- L’impression en émail bleu contrasté sur les flacons transparents garantit une résistance et une lisibilité optimales
- Disponibles dans toutes les tailles ISO de 5 à 2000 ml
- Disponible en coloris naturel et ambré
- En verre borosilicaté 3.3 résistant aux produits chimiques, à faible coefficient de dilatation
- Fourni avec le numéro de lot et un certificat de lot USP inclus dans l’emballage d’origine
Spécification
USP | |
verre | |
A |