Learn More
BRAND™ Fioles jaugées en verre de classe A, certifiées USP BLAUBRAND™
Indispensable à la préparation des dilutions et des solutions standard
Brand: BRAND™ 36978
48.36 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21985" pour bénéficier de cette offre.
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Comprend un bouchon en verre avec pointe goutte à goutte
- L’impression en émail bleu contrasté sur les flacons transparents garantit une résistance et une lisibilité optimales
- Disponibles dans toutes les tailles ISO de 5 à 2000 ml
- Disponible en coloris naturel et ambré
- En verre borosilicaté 3.3 résistant aux produits chimiques, à faible coefficient de dilatation
- Fourni avec le numéro de lot et un certificat de lot USP inclus dans l’emballage d’origine
Specifications
USP | |
50 ml | |
A |
Transparent | |
verre | |
NS 12/21 |