Learn More
BRAND™ Inserts simples à membrane en PC avec système à ouvertures d’entrée BRANDplates™
Inserts stériles individuels
322.00€
Spécification
Description | Canaux d’entrée |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | BRANDplatestrade; à 24 ou 6 puits |
Hauteur (métrique) | 13 mm |
Quantité | 48 |
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15600617
|
BRAND™
782807 |
Membrane en PC 0,4 micro;m | N/A | ||||||
15680617
|
BRAND™
782827 |
Membrane en PC 1,0 micro;m | N/A | ||||||
15690627
|
BRAND™
782847 |
Membrane en PC 3,0 micro;m | N/A | ||||||
15680637
|
BRAND™
782867 |
Membrane en PC 8,0 micro;m | N/A | ||||||
Description
Spécification
Canaux d’entrée | |
BRANDplatestrade; à 24 ou 6 puits | |
13 mm | |
48 |