Learn More
BRAND™ Inserts simples à membrane en PC avec système à ouvertures d’entrée BRANDplates™
Inserts stériles individuels
Marque: BRAND™ 782847
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Canaux d’entrée | |
BRANDplatestrade; à 24 ou 6 puits | |
48 |
Membrane en PC 3,0 micro;m | |
13 mm |